Learn More
2-(Ethylamino)ethanol, 98 %, ACROS Organics™
23.01 CHF - 53.65 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 110-73-6 |
---|---|
Summenformel | C4H11NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 89.14 |
MDL-Nummer | MFCD00002841 |
InChI-Schlüssel | MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-ethylamino ethanol, ethanol, 2-ethylamino, ethyl ethanolamine, n-ethylethanolamine, 2-hydroxyethyl ethylamine, n-ethylmonoethanolamine, 2-n-monoethylaminoethanol, n-ethylaminoethanol, n-ethyl ethanolamine, 2-ethylamino ethan-1-ol |
PubChem CID | 8072 |
IUPAC-Name | 2-(ethylamino)ethanol |
SMILES | CCNCCO |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10002080
|
Acros Organics
168732500 |
250g | Glasflasche |
23.01 CHF
250 Gramm |
|
||||
10625802
|
Acros Organics
168730010 |
1kg | Glasflasche |
53.65 CHF
1 Kilogramm |
|
||||
Chemische Identifikatoren
110-73-6 | |
89.14 | |
MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N | |
8072 | |
CCNCCO |
C4H11NO | |
MFCD00002841 | |
2-ethylamino ethanol, ethanol, 2-ethylamino, ethyl ethanolamine, n-ethylethanolamine, 2-hydroxyethyl ethylamine, n-ethylmonoethanolamine, 2-n-monoethylaminoethanol, n-ethylaminoethanol, n-ethyl ethanolamine, 2-ethylamino ethan-1-ol | |
2-(ethylamino)ethanol |
Spezifikation
2-(Ethylamino)ethanol | |
78°C | |
Glasflasche | |
0.91 | |
167°C | |
-6°C | |
98% | |
98.5 | |
97.5% min. (GC) | |
C2H5NHCH2CH2OH | |
04, 282 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
CCNCCO | |
89.14 | |
89.14 | |
98% |
0.9100g/mL | |
Authentic | |
1.4390 to 1.441 | |
0.5% max. | |
Farblos bis hellgelb | |
250g | |
110-73-6 | |
100.0 | |
C4H11NO | |
MFCD00002841 | |
2-ethylamino ethanol, ethanol, 2-ethylamino, ethyl ethanolamine, n-ethylethanolamine, 2-hydroxyethyl ethylamine, n-ethylmonoethanolamine, 2-n-monoethylaminoethanol, n-ethylaminoethanol, n-ethyl ethanolamine, 2-ethylamino ethan-1-ol | |
MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N | |
2-(ethylamino)ethanol | |
8072 | |
Flüssig |