Learn More
2-(Ethylamino)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10625802 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10625802 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10002080 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10625802 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 168730010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 110-73-6 | C4H11NO | 89.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-73-6
Summenformel C4H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 89.14
MDL-Nummer MFCD00002841
InChI-Schlüssel MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylamino ethanol, ethanol, 2-ethylamino, ethyl ethanolamine, n-ethylethanolamine, 2-hydroxyethyl ethylamine, n-ethylmonoethanolamine, 2-n-monoethylaminoethanol, n-ethylaminoethanol, n-ethyl ethanolamine, 2-ethylamino ethan-1-ol
PubChem CID 8072
IUPAC-Name 2-(Ethylamino)ethanol
SMILES CCNCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Ethylamino)ethanol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -6°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9100g/mL
Siedepunkt 167°C
Flammpunkt 78°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5NHCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4390 to 1.441
Menge 1 kg
Beilstein 04, 282
Relative Dichte 0.91
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 89.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit