Learn More
2-(Ethylamino)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492388
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11492388 100 mL 100 Milliliter
11402398 500 mL 500 Milliliter
11412398 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492388 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15744.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 110-73-6 | C4H11NO | 89.138 g/mol
2-(Ethylamino)ethanol is an efficient compound used for inhibiting corrosion. This high activity of the inhibitor may be interpreted both by its ability to stabilize the hydroxide surface film and by its adsorption onto bare sites of the metal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Ethylamino)ethanol ist eine effiziente Verbindung zur Korrosionshemmung. Diese hohe Aktivität des Inhibitors kann sowohl durch seine Fähigkeit zur Stabilisierung des Hydroxid-Oberflächenfilms als auch durch seine Adsorption an blanken Stellen des Metalls interpretiert werden.
Löslichkeit
In Wasser mischbar
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln und Säuren fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-73-6
Summenformel C4H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 89.138
MDL-Nummer MFCD00002841
InChI-Schlüssel MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylamino ethanol, ethanol, 2-ethylamino, ethyl ethanolamine, n-ethylethanolamine, 2-hydroxyethyl ethylamine, n-ethylmonoethanolamine, 2-n-monoethylaminoethanol, n-ethylaminoethanol, n-ethyl ethanolamine, 2-ethylamino ethan-1-ol
PubChem CID 8072
IUPAC-Name 2-(Ethylamino)ethanol
SMILES CCNCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Ethylamino)ethanol
Schmelzpunkt -9°C
Siedepunkt 168°C to 170°C
Flammpunkt 71°C (160°F)
Strukturformel CH3CH2NHCH2CH2OH
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2922
Beilstein 635671
Formelmasse 89.14
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Ethylamino)ethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylaminoethanol