Learn More
2-Ethylacrolein, tech. 90 %, stab. mit 50 ppm-Hydrochinon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444887
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11444887 100 g 100 Gramm
11424887 5 g 5 Gramm
11434887 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444887 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21839.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 922-63-4 | C5H8O | 84.12 g/mol
2-Ethylacrolein has been used in total synthesis of (±)-tabersonine, Aspidosperma alkaloid and synthesis of conjugate with bovine serum albumin tethered to Tn.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethylacrolein wurde bei der Gesamtsynthese von (+/-)-Tabersonin, Aspidosperma-Alkaloid und der Synthese von Konjugat mit Rinderserumalbumin, das an Tn gebunden ist, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Lagerung bei -8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 922-63-4
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
MDL-Nummer MFCD00010129
InChI-Schlüssel GMLDCZYTIPCVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylacrolein, 2-methylenebutanal, 2-ethylpropenal, butanal, 2-methylene, ethacrolein, 2-ethylacrylaldehyde, 2-methylenebutyraldehyde, ethylacrolein, alpha-ethylacrolein, alpha-ethylacrylaldehyde
PubChem CID 70203
IUPAC-Name 2-Methylidenbutanal
SMILES CCC(=C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylacrolein
Namenshinweis stabilized with 50ppm hydroquinone
Dichte 0.859
Siedepunkt 92°C to 93°C
Flammpunkt 1°C (34°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.4245
Menge 100 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 1098378
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch