Learn More
2-Ethyltoluol, TRC
Artikelnummer. 30385208
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30385208 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30385208 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE926634500MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-2-ethylbenzene
CAS 611-14-3
Summenformel C9 H12
Menge 500 mg
Synonym Benzene, 1-ethyl-2-methyl- (9CI, ACI), 1-Ethyl-2-methylbenzene (ACI), Toluene, o-ethyl- (8CI), 1-Methyl-2-ethylbenzene, 2-Ethyltoluene, 2-Methyl-1-ethylbenzene, 2-Methylethylbenzene, NSC 405731, o-Ethylmethylbenzene, o-Ethyltoluene, o-Methylethylbenzene, Benzene, 1-ethyl-2-methyl- (9CI, ACI), 1-Ethyl-2-methylbenzene (ACI), Toluene, o-ethyl- (8CI), 1-Methyl-2-ethylbenzene, 2-Ethyltoluene, 2-Methyl-1-ethylbenzene, 2-Methylethylbenzene, NSC 405731, o-Ethylmethylbenzene, o-Ethyltoluene, o-Methylethylbenzene
InChI-Formel InChI=1S/C9H12/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3
SMILES CCc1ccccc1C
IUPAC-Name 1-Ethyl-2-Methylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 120.1916
Formelmasse 120.0939