Learn More
2-Ethyl-6-methyliodobenzene, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10252892 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
5g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10252892 5g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10252892 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 355040050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethyl-6-methyliodobenzene
CAS 175277-95-9
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glass bottle
Summenformel C9H11I
Strukturformel CH3C6H3(I)C2H5
Brechungsindex 1.5900 to 1.5920 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00052855
Menge 5g
Synonym 2-ethyl-6-methyliodobenzene, 3-ethyl-2-iodotoluene, acmc-1c540, 1-methyl-2-iodo-3-ethylbenzene, 3-ethyl-2-iodo-1-methylbenzene, benzene, 1-ethyl-3-methyl-2-iodo
InChI-Schlüssel PCSPENCTMKMGFE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC=CC(=C1I)C
IUPAC-Name 1-ethyl-2-iodo-3-methylbenzene
Molekulargewicht (g/mol) 246.091
PubChem CID 2734195
Formelmasse 246.09
Reinheit (%) ≥97.5%