Learn More
2-Ethyl-4-Methyl-1,3-Dioxolanlösung in Acetonitril (1000 mg/l)
Artikelnummer. 15417945
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15417945 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15417945 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31933.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane solution in acetonitrile
CAS 4359-46-0
Summenformel C6H12O2
MDL-Nummer MFCD16622267
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1648
Synonym 1,3-dioxolane, 2-ethyl-4-methyl, 1,3-dioxolane,2-ethyl-4-methyl, cis, 1,2-propanediol acetal, 1,3-dioxolane, 2-ethyl-4-methyl-, cis, cis-2-thyl-4-methyl-1,3-dioxolane, 2-ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane, cis + trans, solution in acetonitrile 1000mg/l
InChI-Schlüssel CSZCLQLJVFLXLI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1OCC(O1)C
IUPAC-Name 2-Ethyl-4-Methyl-1,3-Dioxolan
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
PubChem CID 92210
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000mg/L