Learn More
2-Ethyl-4-Methyl-1,3-Dioxolan, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane, cis + trans, is used as a flavouring agent in food industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Ethyl-4-Methyl-1,3-Dioxolan, cis + trans, wird als Aromastoff in der Lebensmittelindustrie verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane |
| Namenshinweis | Cis + Trans |
| Dichte | 0.904 |
| Siedepunkt | 117°C |
| Flammpunkt | 29°C (84°F) |
| Geruch | Characteristic |
| Brechungsindex | 1.403 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. Soluble in alcohol. |
| Mehr anzeigen |