Learn More
2-Ethyl-2-(Hydroxymethyl)-1,3-Propandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol acts as a precursor to alkyd resins, high-gloss coatings and ion exchange resins. It is also employed as a multifunctional monomer utilized for the production of coatings, ethoxylated and propoxylated trimethylolpropane derivatives. Further, it serves as a building block in the polymer industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Ethyl-2-(Hydroxymethyl)-1,3-Propandiol dient als Vorläufer von Alkydharzen, Hochglanzbeschichtungen und Ionenaustausch-Harzen. Einsatz auch als multifunktionales Monomer, das für die Herstellung von Beschichtungen, ethoxylierten und propoxylierten Trimethylolpropan-Derivaten verwendet wird. Dient darüber hinaus als Baustein in der Polymerindustrie.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol |
| Schmelzpunkt | 59°C to 60°C |
| Siedepunkt | 296°C to 298°C |
| Flammpunkt | 172°C (341°F) |
| Menge | 10,000 g |
| Beilstein | 1698309 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 134.18 |
| Reinheit (%) | 98% |