Learn More
2-Ethyl-1-hexanol, TRC
Artikelnummer. 30378633
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30378633 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30378633 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9187555G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethyl-1-Hexanol
CAS 104-76-7
Summenformel C8 H18 O
Menge 5 g
Synonym 2-Ethyl-1-hexanol, 1-Hexanol, 2-ethyl-, 2-Ethyl-1-hexanol, (±)-2-Ethyl-1-hexanol, 2-Ethyl-1-hexyl alcohol, 2-Ethylhexanol, 2-Ethylhexyl alcohol, Conol 10WS, Ethylhexanol, G 301, Guerbet C8, NSC 9300
InChI-Formel InChI=1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
SMILES CCCCC(CC)CO
IUPAC-Name 2-Ethylhexan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 130.23
Formelmasse 130.1358