Learn More
2-Ethyl-1-hexanamin, TRC
Artikelnummer. 30380461
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30380461 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380461 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE918760100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethyl-1-hexanamine
CAS 104-75-6
Summenformel C8H19N
Menge 100 g
Synonym 2-Ethyl-hexylamine
InChI-Formel InChI=1S/C8H19N/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3
SMILES Cl.CCCCC(CC)CN
Molekulargewicht (g/mol) 129.24