Learn More
2-Ethyl-1-buten, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362487
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11362487 5 g 5 Gramm
11372487 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11553.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 760-21-4 | C6H12 | 84.162 g/mol
2-Ethyl-1-butene is used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethyl-1-buten wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese und für Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Die empfohlene Lagertemperatur liegt bei 2–8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 760-21-4
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.162
MDL-Nummer MFCD00009341
InChI-Schlüssel RYKZRKKEYSRDNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethyl-1-butene, 3-methylenepentane, pentane, 3-methylene, 2-ethylbut-1-ene, 1-butene, 2-ethyl, unii-o5mh5v756e, 1,1-diethylethene, acmc-1blm9, 1-butene, 2-ethyl-8ci
PubChem CID 12970
IUPAC-Name 3-Methylidenpentan
SMILES CCC(=C)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethyl-1-butene
Schmelzpunkt -132°C
Dichte 0.689
Siedepunkt 63°C to 64°C
Flammpunkt −26°C (−14°F)
Brechungsindex 1.396
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1697102
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,and methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 84.16
Reinheit (%) 97%