Learn More
2-Ethyl-1,3-Hexandiol, Isomerengemisch, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10703671 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10703671 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10783661 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10703671 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 118512500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 94-96-2 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-96-2
Summenformel C8H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.23
MDL-Nummer MFCD00004578
InChI-Schlüssel RWLALWYNXFYRGW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-ethyl-1,3-hexanediol, ethohexadiol, 1,3-hexanediol, 2-ethyl, octylene glycol, ethyl hexanediol, carbide 6-12, repellent 612, rutgers 612, 6-12-insect repellent, diol-kyowa 8
PubChem CID 7211
ChEBI CHEBI:34273
IUPAC-Name 2-Ethylhexan-1,3-diol
SMILES CCCC(O)C(CC)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethyl-1, 3-hexanediol
Namenshinweis 99%
Azidität 0.05mg KOH/g max.
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -40°C
Dichte 0.9422g/mL
Siedepunkt 243°C
Flammpunkt 136°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2CH(OH)CH(C2H5)CH2OH
Brechungsindex 1.4495 to 1.4525
Menge 250 mL
Merck Index 15, 3797
Relative Dichte 0.9422
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 42g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,isopropanol,propylene glycol,,castor oil and ether
Viskosität 323 mPa.s (20°C)
Formelmasse 146.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethyl-1,3-hexanediol, mixture of isomers
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.