Learn More
2-Ethoxypyridin-3-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464510
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464510 5 g 5 Gramm
11454510 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464510 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50088.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 885278-07-9 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 885278-07-9
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.17
MDL-Nummer MFCD06804559
InChI-Schlüssel WHEFRNNNELKVRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxynicotinaldehyde, 2-ethoxypyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-ethoxy, 2-ethoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, acmc-20ac3a, 2-ethoxy-pyridine-3-carbaldehyde
PubChem CID 25067327
IUPAC-Name 2-Ethoxypyridin-3-Carbaldehyd
SMILES CCOC1=C(C=O)C=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxypyridine-3-carboxaldehyde
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 97%