Learn More
2-Ethoxypyridin-3-Boronsäure-Pinacolester, 95 %, Acros Organics™
Catalog Number 15244348
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
848243-23-2
C13H20BNO3
249.12
MFCD07366721
GRXNEZGBXVIORK-UHFFFAOYSA-N
2-ethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-ethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-ethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-ethoxypyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-ethoxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pubchem16583, 2-ethoxypyridin-3-yl boronic acid pinacol ester
17750191
2-ethoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
CCOC1=C(C=CC=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
848243-23-2
C13H20BNO3
249.12
MFCD07366721
GRXNEZGBXVIORK-UHFFFAOYSA-N
2-ethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-ethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-ethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-ethoxypyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-ethoxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pubchem16583, 2-ethoxypyridin-3-yl boronic acid pinacol ester
17750191
2-ethoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
CCOC1=C(C=CC=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Menge 250 mg
Formelmasse 249.12
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.