Learn More
2-Ethoxypyridin-3-Boronsäure-Pinacolester, 95 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 454360050
Additional Details : CAS : 848243-23-2 Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15234348
  • 871.50 CHF / 5 Gramm
Verfügbar ab
20-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
848243-23-2
249.12
2-ethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-ethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-ethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-ethoxypyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-ethoxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pubchem16583, 2-ethoxypyridin-3-yl boronic acid pinacol ester
2-Ethoxy-3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)pyridin
C13H20BNO3
GRXNEZGBXVIORK-UHFFFAOYSA-N
17750191
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(N=CC=C2)OCC
Spezifikation
2-Ethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
5g
94% min. (GC)
2-ethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-ethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-ethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-ethoxypyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-ethoxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pubchem16583, 2-ethoxypyridin-3-yl boronic acid pinacol ester
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(N=CC=C2)OCC
249.12
249.12
Authentic
848243-23-2
C13H20BNO3
GRXNEZGBXVIORK-UHFFFAOYSA-N
2-Ethoxy-3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)pyridin
17750191
95%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 2-Ethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.