Learn More
2-Ethoxyphenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10702133
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10702133 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10702133 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00819EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxyphenyl isothiocyanate
CAS 23163-84-0
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C9H9NOS
Strukturformel CH3CH2OC6H4NCS
MDL-Nummer MFCD00046793
Menge 10 g
Synonym 2-ethoxyphenyl isothiocyanate, o-ethoxyphenyl isothiocyanate, 2-ethoxyphenylisothiocyanate, 1-ethoxy-2-isothiocyanato-benzene, benzene,1-ethoxy-2-isothiocyanato, benzene, 1-ethoxy-2-isothiocyanato, 2-ethoxybenzenisothiocyanate, 2-isothiocyanatophenetole, ethoxyphenyl isothiocyanate, 3-trimethylsilyl-2-propene-1-ol
InChI-Schlüssel MAHMRCJOZYLGOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC1=CC=CC=C1N=C=S
IUPAC-Name 1-Ethoxy-2-isothiocyanatobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 179.237
PubChem CID 123407
Formelmasse 179.24
Reinheit (%) 97%