Learn More
2-Ethoxyphenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397676
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397676 25 g 25 Gramm
11387676 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397676 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11299.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5395-71-1 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5395-71-1
Summenformel C9H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 163.18
MDL-Nummer MFCD00002007
InChI-Schlüssel BUIQXUQLYZPMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxyphenyl isocyanate, o-ethoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-ethoxy-2-isocyanato, isocyanic acid, o-ethoxyphenyl ester, 2-ethoxyphenylisocyanate, 2-ethoxybenzenisocyanate, acmc-20anwp, ethoxyphenyl isocyanate, 2-ethoxy phenyl isocyanate, #
PubChem CID 79374
IUPAC-Name 1-Ethoxy-2-isocyanatobenzol
SMILES CCOC1=CC=CC=C1N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxyphenyl isocyanate
Dichte 1.105
Siedepunkt 119°C to 120°C (20 mmHg)
Flammpunkt 102°C (215°F)
Brechungsindex 1.527
Menge 25 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 1102956
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 163.18
Reinheit (%) 97%