missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Ethoxynaphthoesäure, Mikromol™

Artikelnummer. 30049575
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049575 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30049575 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0392.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

2-Ethoxynaphthoesäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Ethoxynaphthoic Acid
CAS 2224-00-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Ethoxynaphthoic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H12 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-Ethoxynaphthoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C13H12O3/c1-2-16-11-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12(11)13(14)15/h3-8H,2H2,1H3,(H,14,15)
SMILES CCOc1ccc2ccccc2c1C(=O)O
IUPAC-Name 2-ethoxynaphthalin-1-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 216.23
Menge 100 mg
Formelmasse 216,0786 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.