Learn More
2-Ethoxynaphthoesäure, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10522061 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10522061 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10522061 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 243000100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2224-00-2
Summenformel C13H11O3
Molekulargewicht (g/mol) 215.23
MDL-Nummer MFCD00004008
InChI-Schlüssel MYFBSSDLYGWAHH-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-ethoxy-1-naphthoic acid, 2-ethoxynaphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 2-ethoxy, 2-ethoxy-1-naphthoicacid, 2-ethoxynaphthalenecarboxylic acid, acmc-209ftv, rarechem al be 0566, timtec-bb sbb005771, 2-ethoxynaphtoic acid
PubChem CID 75210
SMILES CCOC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxynaphthoic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 141°C to 145°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
IUPAC-Name 2-ethoxynaphthalin-1-carbonsäure
Formelmasse 216.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver