Learn More
2-Ethoxynaphthalin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11420947
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11420947 500 g 500 Gramm
11339629 25 g 25 Gramm
11410947 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11420947 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B23327.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 93-18-5 | C12H12O | 172.227 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 93-18-5
Summenformel C12H12O
Molekulargewicht (g/mol) 172.227
MDL-Nummer MFCD00016808
InChI-Schlüssel GUMOJENFFHZAFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromelia, naphthalene, 2-ethoxy, neroline, nerolin new, nerolin ii, ethyl 2-naphthyl ether, 2-naphthol ethyl ether, bromelia compound, beta-naphthyl ethyl ether, ethyl beta-naphthyl ether
PubChem CID 7129
IUPAC-Name 2-Ethoxynaphthalin
SMILES CCOC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxynaphthalene
Schmelzpunkt 35°C to 37°C
Siedepunkt 282°C
Flammpunkt 134°C (273°F)
Menge 500 g
Beilstein 2042397
Merck Index 14,3752
Formelmasse 172.23
Reinheit (%) 99%