Learn More
2-Ethoxynaphthalin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339629
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11339629 25 g 25 Gramm
11410947 100 g 100 Gramm
11420947 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11339629 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23327.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 93-18-5 | C12H12O | 172.227 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-18-5
Summenformel C12H12O
Molekulargewicht (g/mol) 172.227
MDL-Nummer MFCD00016808
InChI-Schlüssel GUMOJENFFHZAFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromelia, naphthalene, 2-ethoxy, neroline, nerolin new, nerolin ii, ethyl 2-naphthyl ether, 2-naphthol ethyl ether, bromelia compound, beta-naphthyl ethyl ether, ethyl beta-naphthyl ether
PubChem CID 7129
IUPAC-Name 2-Ethoxynaphthalin
SMILES CCOC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxynaphthalene
Schmelzpunkt 35°C to 37°C
Siedepunkt 282°C
Flammpunkt 134°C (273°F)
Menge 25 g
Beilstein 2042397
Merck Index 14,3752
Formelmasse 172.23
Reinheit (%) 99%