Learn More
2-Ethoxyethylether, 98+ %, hochrein, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10105253
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
112-36-7
MFCD00009254
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
diethylene glycol diethyl ether, 2-ethoxyethyl ether, diethyl carbitol, ethyl diglyme, 1-ethoxy-2-2-ethoxyethoxy ethane, bis 2-ethoxyethyl ether, diethyldiethylene glycol, 3,6,9-trioxaundecane, degdee, ether, bis 2-ethoxyethyl
8179
CHEBI:44664
1-Ethoxy-2-(2-Ethoxyethoxy)ethan
CCOCCOCCOCC
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
112-36-7
MFCD00009254
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
diethylene glycol diethyl ether, 2-ethoxyethyl ether, diethyl carbitol, ethyl diglyme, 1-ethoxy-2-2-ethoxyethoxy ethane, bis 2-ethoxyethyl ether, diethyldiethylene glycol, 3,6,9-trioxaundecane, degdee, ether, bis 2-ethoxyethyl
8179
CHEBI:44664
1-Ethoxy-2-(2-Ethoxyethoxy)ethan
CCOCCOCCOCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxyethyl ether
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -44.3°C
Dichte 0.9000g/mL
Siedepunkt 180°C to 190°C
Flammpunkt 82°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Metalltrommel
Summenformel C8H18O3
Strukturformel (C2H5OCH2CH2)2O
Brechungsindex 1.4105 to 1.4125
Menge 10 kg
Beilstein 01, II, 519
Rückstand nach Verdampfung 0.05% max.
Merck Index 15, 3132
Relative Dichte 0.9
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in alcohol and other organic solvents,soluble in hydrocarbons,soluble in ether
Molekulargewicht (g/mol) 162.23
Viskosität 1.4 mPa.s (20°C)
Formelmasse 162.23
Reinheit (%) 98+%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 2-Ethoxyethyl ether