Learn More
2-Ethoxyethylacetat, 98+ %, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10111810 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10111810 2.5 L Kunststoffbeschichtete Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10111810 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. E/0800/PB17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 111-15-9
Schmelzpunkt -61°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 156°C
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Summenformel C6H12O3
MDL-Nummer MFCD00009251
Menge 2.5 L
Synonym ethylene glycol monoethyl ether acetate, cellosolve acetate, oxitol acetate, ethoxyethyl acetate, oxytol acetate, ethylglycol acetate, ethyl cellosolve acetate, 1-acetoxy-2-ethoxyethane, ethylglykolacetat, octan etoksyetylu
InChI-Schlüssel SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCCOC(C)=O
IUPAC-Name 2-Ethoxyethylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
PubChem CID 8095
Formelmasse 132.16g/mol
Physikalische Form Flüssig