Learn More
2-Ethoxyethanol, Fluka™
Artikelnummer. 15999477 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 ml
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15999477 5 ml 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15999477 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. R15975ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Analytischer Standard, Referenzmaterial
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
  • Nach ISO 9001 hergestellt
  • Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
  • Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
  • Technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxyethanol
Verpackung Glasflasche
CAS 110-80-5
Summenformel C2H5OCH2CH2OH
Farbe Farblos
pH Neutral
Schmelzpunkt -70°C
Siedepunkt 136°C (1.013 hPa)
Synonym Ethyl glycol; Ethylene glycol monoethyl ether
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
Menge 5 ml
Güte Analysenstandard