Spezifikation
| Schmelzpunkt | -100°C |
| Farbe | Farblos |
| pH | 7 |
| Siedepunkt | 135°C |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 L |
| Dampfdichte | 3.1 |
| Formelmasse | 90.12g/mol |
| Dampfdruck | 5mbar at 20°C |
| Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Ethoxyethanol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.