Learn More
2-Ethoxyethanol, zertifizierte AR für Analyse, Fisher Chemical
Product Code. 11498233 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Unit Size:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
11498233 500 mL Bernsteinfarbene Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11498233 Supplier Fisher Chemical Supplier No. E/0751/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
CAS 110-80-5
Schmelzpunkt -100°C
Farbe Farblos
pH 7
Siedepunkt 135°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C4H10O2
MDL-Nummer MFCD00002869
Menge 500 mL
Synonym cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
InChI-Schlüssel ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCCO
IUPAC-Name 2-Ethoxyethanol
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
PubChem CID 8076
Dampfdichte 3.1
ChEBI CHEBI:46788
Formelmasse 90.12g/mol
Dampfdruck 5mbar at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Ethoxyethanol
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.