Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Ethoxyethanol |
| Schmelzpunkt | -70°C |
| Dichte | 0.9300g/mL |
| Siedepunkt | 135.0°C |
| Flammpunkt | 40°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Strukturformel | C2H5OCH2CH2OH |
| Brechungsindex | 1.4060 to 1.4100 |
| Menge | 2.5 L |
| Rückstand nach Verdampfung | 0.005% max. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Ethoxyethanol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.