Learn More
2-Ethoxyethanol, ≥99 %, spektrophotometrische Qualität, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Click to view available options
Menge:
2 l
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Ethoxyethanol |
Dichte | 0.93 g/ml bei 25 °C |
Explosionsgrenze | 0.14 |
Flammpunkt | 42 °C (107.6 °F) |
Zündpunkt | 460 °F |
Strukturformel | C2H5OCH2CH2OH |
Menge | 2 l |
UN-Nummer | UN1171 |
Beilstein | 1098271 |
Dampfdichte | 3.1 (vs. Luft) |