Learn More
2-Ethoxyethanol, ≥99 %, spektrophotometrische Qualität, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Artikelnummer. 15692760
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 l
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15692760 2 l 1 Liter
15602770 2 l 2 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15692760 Lieferant Honeywell Riedel-de Haën Lieferanten-Nr. 2563741L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 110-80-5
Summenformel C4H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
MDL-Nummer MFCD00002869
InChI-Schlüssel ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethyl-Cellosolve, Ethylenglycolmonoethylether, Ethylglykol, Hydroxyether, Ethylenglycolethylether, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
PubChem CID 8076
ChEBI CHEBI:46788
IUPAC-Name 2-Ethoxyetan-1-ol
SMILES CCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxyethanol
Dichte 0.93 g/ml bei 25 °C
Explosionsgrenze 0.14
Flammpunkt 42 °C (107.6 °F)
Zündpunkt 460 °F
Strukturformel C2H5OCH2CH2OH
Menge 2 l
UN-Nummer UN1171
Beilstein 1098271
Dampfdichte 3.1 (vs. Luft)
Formelmasse 90.12 mol
Dampfdruck 3.8 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Sprektrophotometrisch