Learn More
2-Ethoxyethanol, ≥99 %, spektrophotometrische Qualität, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Artikelnummer. 15602770
Change view
Click to view available options
Menge:
2 l
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15602770 2 l 2 Liter
15692760 2 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15602770 Lieferant Honeywell Riedel-de Haën Lieferanten-Nr. 2563742L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 110-80-5
Summenformel C4H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
MDL-Nummer MFCD00002869
InChI-Schlüssel ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethyl-Cellosolve, Ethylenglycolmonoethylether, Ethylglykol, Hydroxyether, Ethylenglycolethylether, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
PubChem CID 8076
ChEBI CHEBI:46788
IUPAC-Name 2-Ethoxyetan-1-ol
SMILES CCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxyethanol
Dichte 0.93 g/ml bei 25 °C
Explosionsgrenze 0.14
Flammpunkt 42 °C (107.6 °F)
Zündpunkt 460 °F
Strukturformel C2H5OCH2CH2OH
Menge 2 l
UN-Nummer UN1171
Beilstein 1098271
Dampfdichte 3.1 (vs. Luft)
Formelmasse 90.12 mol
Dampfdruck 3.8 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Sprektrophotometrisch