Learn More
2-Ethoxycarbonylphenylboronsäure, TRC
Artikelnummer. 30383336
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30383336 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30383336 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE895025500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
CAS 380430-53-5
Summenformel C9H11BO4
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H11BO4/c1-2-14-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1ccccc1B(O)O
IUPAC-Name (2-Ethoxycarbonylphenyl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 193.99
Formelmasse 194.075