Learn More
2-Ethoxybenzonitril, 98 %, Acros Organics™
Catalog Number 10037899
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
6609-57-0
C9H9NO
147.18
MFCD00001789
DXTLCLWOCYLDHL-UHFFFAOYSA-N
o-ethoxybenzonitrile, benzonitrile, ethoxy, 2-ethoxybenzenecarbonitrile, o-ethoxybenzontrle, acmc-20anwu, 2-ethoxy benzonitrile, 2-ethoxy-benzonitrile, pubchem4773, benzonitrile, 2-ethoxy, 2-ethoxybenzonitrile
576922
2-Ethoxybenzonitril
CCOC1=CC=CC=C1C#N
6609-57-0
C9H9NO
147.18
MFCD00001789
DXTLCLWOCYLDHL-UHFFFAOYSA-N
o-ethoxybenzonitrile, benzonitrile, ethoxy, 2-ethoxybenzenecarbonitrile, o-ethoxybenzontrle, acmc-20anwu, 2-ethoxy benzonitrile, 2-ethoxy-benzonitrile, pubchem4773, benzonitrile, 2-ethoxy, 2-ethoxybenzonitrile
576922
2-Ethoxybenzonitril
CCOC1=CC=CC=C1C#N
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxybenzonitrile
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 5°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 45°C (0.5 Torr)
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethoxybenzonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.