Learn More
2-Ethoxybenzolsulfonylchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417267
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15417267 5 g 5 Gramm
15407267 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417267 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34325.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 68800-33-9 | C8H9ClO3S | 220.667 g/mol
2-Ethoxybenzenesulfonyl chloride is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethoxybenzolsulfonylchlorid wird als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit, Basen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68800-33-9
Summenformel C8H9ClO3S
Molekulargewicht (g/mol) 220.667
MDL-Nummer MFCD08706420
InChI-Schlüssel RWURYJNJYODVAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxy-benzenesulfonyl chloride, 2-ethoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 2-ethoxyphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2-ethoxy
PubChem CID 18944993
IUPAC-Name 2-Ethoxybenzolsulfonylchlorid
SMILES CCOC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxybenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 60°C to 64°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 220.67
Reinheit (%) 96%