Learn More
2-Ethoxybenzaldehyd, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427287
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11427287 50 g 50 Gramm
11349629 100 g 100 Gramm
11437287 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427287 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15035.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 613-69-4 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 613-69-4
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.177
MDL-Nummer MFCD00003316
InChI-Schlüssel DUVJMSPTZMCSTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2-ethoxy, o-ethoxybenzaldehyde, 2-ethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, o-ethoxy, 2-ethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, ethoxy, ethoxy benzaldehyde, pubchem9726, ortho-ethoxybenzaldehyde, acmc-209ms1
PubChem CID 11950
IUPAC-Name 2-Ethoxybenzaldehyd
SMILES CCOC1=CC=CC=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxybenzaldehyde
Dichte 1.077
Siedepunkt 249°C
Flammpunkt 91°C (195°F)
Brechungsindex 1.543
Menge 50 g
Beilstein 1937270
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) ≥97%