Learn More
2-Ethoxyacetylchlorid, 97 %, stab. Mit 0.3 % Magnesiumoxid, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is employed in fine chemical syntheses and used as pharmaceutical intermediates. A trace of cis-ethoxyacetamide was also detected and isolated with an authentic sample prepared from the reaction of cis-3-amino-6-methylchroman-4-01 (2) with 2-ethoxyacetyl chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wird in feinchemischen Synthesen und als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet. Eine Spur von cis-Ethoxyacetamid wurde ebenfalls nachgewiesen und mit einer authentischen Probe isoliert, die aus der Reaktion von cis-3-Amino-6-Methylchroman-4-01 (2) mit 2-Ethoxyacetylchlorid hergestellt wurde.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Reagiert mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Ethoxyacetyl chloride |
| Namenshinweis | stabilized with 0.3% Magnesium oxide |
| Strukturformel | CH3CH2OCH2COCl |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN2920 |
| Synonym | ethoxyacetyl chloride, ethoxyacetylchloride, ethoxy-acetyl chloride, acetyl chloride,2-ethoxy, 2-ethoxyacetylchloride, ethoxy acetyl chloride, ethoxyacetic acid chloride, 2-ethoxy-acetyl chloride, acetyl chloride, 2-ethoxy |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 122.55 |
| Reinheit (%) | 97% |