Learn More
2-Ethoxy-5-Pyridinboronsäure, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number 15274328
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
612845-44-0
C7H10BNO3
166.97
UONCERAQKBPLML-UHFFFAOYSA-N
6-ethoxypyridin-3-yl boronic acid, 2-ethoxy-5-pyridineboronic acid, 2-ethoxypyridine-5-boronic acid, 6-ethoxypyridine-3-boronic acid, 6-ethoxy-3-pyridinylboronic acid, 2-ethoxy-5-pyridylboronic acid, 3-borono-6-ethoxypyridine, 6-ethoxy-3-pyridylboronic acid, boronic acid, 6-ethoxy-3-pyridinyl, 6-ethoxy-3-pyridyl boronic acid
12012237
(6-Ethoxypyridin-3-yl)borsäure
B(C1=CN=C(C=C1)OCC)(O)O
612845-44-0
C7H10BNO3
166.97
UONCERAQKBPLML-UHFFFAOYSA-N
6-ethoxypyridin-3-yl boronic acid, 2-ethoxy-5-pyridineboronic acid, 2-ethoxypyridine-5-boronic acid, 6-ethoxypyridine-3-boronic acid, 6-ethoxy-3-pyridinylboronic acid, 2-ethoxy-5-pyridylboronic acid, 3-borono-6-ethoxypyridine, 6-ethoxy-3-pyridylboronic acid, boronic acid, 6-ethoxy-3-pyridinyl, 6-ethoxy-3-pyridyl boronic acid
12012237
(6-Ethoxypyridin-3-yl)borsäure
B(C1=CN=C(C=C1)OCC)(O)O
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxy-5-pyridineboronic acid
Schmelzpunkt 167.0°C to 168.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 166.97
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethoxy-5-pyridineboronic acid, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.