Learn More
2-Ethoxy-1-Naphthosäure, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Ethoxy-1-naphthoic acid |
| Schmelzpunkt | 143°C to 145°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2695612 |
| Formelmasse | 216.24 |
| Reinheit (%) | 98% |