Learn More
2-Ethenylpyridin (2-Vinylpyridin), Mikromol™
Artikelnummer. 18012390
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18012390 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18012390 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0587.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Ethenylpyridin (2-Vinylpyridin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethenylpyridine (2-Vinylpyridine)
CAS 100-69-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Ethenylpyridine (2-Vinylpyridine)
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C7 H7 N
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Betahistine Dihydrochloride Imp. A (EP), Betahistine Imp. A (EP), 2-Ethenylpyridine, 2-Vinylpyridine, Betahistine Dihydrochloride Impurity A, Betahistine Mesilate Impurity A, Betahistine Impurity A, Betahistine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2
SMILES C=Cc1ccccn1
IUPAC-Name 2-Ethenylpyridin
Molekulargewicht (g/mol) 105.14
Menge 100 mg
Formelmasse 105,0578 g/mol