Learn More
2-(Diphenylphosphino)ethylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11436130
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
4848-43-5
C14H16NP
229.26
MFCD00233831
RXEPBCWNHKZECN-UHFFFAOYSA-N
2-diphenylphosphino ethylamine, 2-diphenylphosphino ethanamine, 2-aminoethyl diphenylphosphine, 1-amino-2-diphenylphosphino ethane, 2-aminoethyl diphenylphosphane, 2-diphenylphosphanyl ethan-1-amine, 2-diphenylphosphino ethanamine hydrochloride, acmc-209v7l, nh2 ch2 2pph2, 2-diphenylphosphino-ethylamine
273264
(2-aminoethyl)diphenylphosphane
NCCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
4848-43-5
C14H16NP
229.26
MFCD00233831
RXEPBCWNHKZECN-UHFFFAOYSA-N
2-diphenylphosphino ethylamine, 2-diphenylphosphino ethanamine, 2-aminoethyl diphenylphosphine, 1-amino-2-diphenylphosphino ethane, 2-aminoethyl diphenylphosphane, 2-diphenylphosphanyl ethan-1-amine, 2-diphenylphosphino ethanamine hydrochloride, acmc-209v7l, nh2 ch2 2pph2, 2-diphenylphosphino-ethylamine
273264
(2-aminoethyl)diphenylphosphane
NCCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
2-(Diphenylphosphino)ethylamine, is used as a fine chemical intermediate. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Diphenylphosphino)Ethylamin, wird als feinchemisches Zwischenprodukt verwendet. Er wird auch als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(Diphenylphosphino)ethylamine
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 229.27
Reinheit (%) 95%