Learn More
2-(Diphenylphosphino)Biphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468198
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15468198 5 g 5 Gramm
15478198 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468198 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61640.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13885-09-1 | Molecular Formula: C24H19P | Molecular Weight: 338.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-(Diphenylphosphino)biphenyl wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13885-09-1
Summenformel C24H19P
Molekulargewicht (g/mol) 338.39
MDL-Nummer MFCD11559063
InChI-Schlüssel FNCQSSIMHQVKGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-diphenylphosphino biphenyl, 2-diphenylphosphino-biphenyl, 1,1'-biphenyl-2-yldiphenylphosphane, biphenyl-2-yl-diphenyl-phosphane, phosphine, 1,1'-biphenyl yldiphenyl, diphenyl 2-phenylphenyl phosphane, 1,1'-biphenyl-2-yldiphenyl-phosphine, ksc494o1b, 2-biphenylyl diphenylphosphine, diphenylphosphino-1,1'-biphenyl
PubChem CID 12976978
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Diphenylphosphino)biphenyl
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name {[1,1'-biphenyl]-2-yl}diphenylphosphane
Formelmasse 338.38
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest