Learn More
2-Diphenylphosphino-1-naphthoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436096
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11436096 25 g 25 Gramm
11416096 1 g 1 Gramm
11426096 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436096 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22361.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 178176-80-2
Summenformel C23H17O2P
Molekulargewicht (g/mol) 356.36
MDL-Nummer MFCD02683090
InChI-Schlüssel WJCBDBBZIGUHOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-diphenylphosphino-1-naphthoic acid, 2-diphenylphosphanyl naphthalene-1-carboxylic acid, acmc-20anx1, 2-diphenylphosphino-1-naphthalenecarboxylic acid, 2-diphenylphosphino-naphthalen-1-carboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylicacid, 2-diphenylphosphino
PubChem CID 10861198
IUPAC-Name 2-diphenylphosphanylnaphthalin-1-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Diphenylphosphino-1-naphthoic acid
Schmelzpunkt 190°C to 192°C
Menge 25 g
Formelmasse 356.36
Reinheit (%) 97%