Learn More
2-Dimethylaminoisopropylchloridhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30388430
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30388430 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388430 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD471060100G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Dimethylaminoisopropyl Chloride Hydrochloride
CAS 4584-49-0
Summenformel C5H13Cl2N
Menge 100 g
Synonym 2-Chloro-N,N-dimethyl-1-propanamine Hydrochloride, 2-Chloro-N,N-dimethyl-propylamine Hydrochloride, (2-Chloropropyl)dimethylamine Hydrochloride, (2-Chloropropyl)dimethylamine Monohydrochloride, 1-(Dimethylamino)-2-chloropropane Hydrochloride, 1-Dimethylamino-2-propyl Chloride Hydrochloride, 1-Dimethylaminopropan-2-yl Chloride Hydrochloride, 1-Methyl-2-dimethylaminoethyl Chloride Hydrochloride, 2-(Dimethylamino)-1-methylethyl Chloride Hydrochloride, 2-(Dimethylamino)isopropyl Chloride Hydrochloride, 2-Chloro-N,N-dimethyl-1-propanamine Hydrochloride, 2-Chloro-N,N-dimethylaminopropane Hydrochloride, 2-Chloro-N',N'-dimethylaminopropane Hydrochloride, Dimethylaminoisopropyl Chloride Hydrochloride, N,N-Dimethyl-2-chloropropylamine Hydrochloride, NSC 53532, NSC 5367
InChI-Formel InChI=1S/C5H12ClN.ClH/c1-5(6)4-7(2)3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(Cl)CN(C)C
IUPAC-Name 2-Chlor-N,N-dimethylpropan-1-amin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 158.07
Formelmasse 157.0425