missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Dimethylaminoethanol, TRC

Artikelnummer. 30370638
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30370638 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30370638 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47117010G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 108-01-0
Summenformel C4 H11 N O
Molekulargewicht (g/mol) 89.14
Synonym 2-(Dimethylamino)ethanol, (2-Hydroxyethyl)dimethylamine, (Dimethylamino)ethanol, (N,N-Dimethylamino)ethanol, 2-(Dimethylamino)ethanol, 2-(Dimethylamino)ethyl alcohol, 2-(N,N-Dimethylamino)ethanol, Amietol M 21, Aminoalcohol 2mabs, Bimanol, DMAE, DMEA, Dabco DMEA, Deanol, DeuAdd MA 95, Dimethol, Dimethyl(2-hydroxyethyl)amine, Dimethyl(hydroxyethyl)amine, Dimethylethanolamine, Dimethylmonoethanolamine, Jeffcat DMEA, Kalpur P, Lupragen N 101, MA 95, N,N-Dimethyl(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Dimethyl-2-aminoethanol, N,N-Dimethyl-2-ethanolamine, N,N-Dimethyl-N-(β-hydroxyethyl)amine, N,N-Dimethyl-β-hydroxyethylamine, N,N-Dimethylethanolamine, N-(2-Hydroxyethyl)-N,N-dimethylamine, N-(2-Hydroxyethyl)dimethylamine, NSC 2652, Niax DMEA, Norcholine, PC CAT DMEA, Propamine A, Rexolin, T 80, Tegoamin DMEA, Texacat DME, Texacat DMEA, Thancat DME, β-(Dimethylamino)ethanol, β-Dimethylaminoethyl alcohol, β-Hydroxyethyldimethylamine
IUPAC-Name 2-(Dimethylamino)ethanol
SMILES CN(C)CCO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylethanolamine
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
Formelmasse 89.0841
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.