Learn More
2-Diisopropylaminoethylester-Xanthen-9-carbonsäurehydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30371945
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30371945 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30371945 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45542010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Diisopropylaminoethyl Ester Xanthene-9-carboxylic Acid Hydrochloride
CAS 102476-84-6
Summenformel C22H27NO3.(HCl)
Menge 10 mg
Synonym 2-[Bis(1-methylethyl)amino]ethyl Ester 9H-Xanthene-9-carboxylic Acid Hydrochloride, 2-(Diisopropylamino)ethyl 9H-Xanthene-9-carboxylate Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C22H27NO3.ClH/c1-15(2)23(16(3)4)13-14-25-22(24)21-17-9-5-7-11-19(17)26-20-12-8-6-10-18(20)21;/h5-12,15-16,21H,13-14H2,1-4H3;1H
SMILES Cl.CC(C)N(CCOC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13)C(C)C
IUPAC-Name 2-[Di(propan-2-yl)amino]ethyl-9H-xanthen-9-carboxylat;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 389.9
Formelmasse 389.1758