Learn More
2-[(Difluormethyl)sulfonyl]pyridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-[(Difluoromethyl)sulfonyl]pyridine |
| CAS | 1219454-89-3 |
| Summenformel | C6H5F2NO2S |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Difluoromethyl 2-Pyridyl Sulfone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5F2NO2S/c7-6(8)12(10,11)5-3-1-2-4-9-5/h1-4,6H |
| SMILES | FC(F)S(=O)(=O)c1ccccn1 |
| IUPAC-Name | 2-(Difluormethylsulfonyl)pyridin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 193.17 |
| Formelmasse | 193.0009 |