Learn More
2-(Difluormethyl)-1,4-difluorbenzol, 97 %, Acros Organics
Catalog Number 15259756
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
195886-79-4
C7H4F4
164.1
FDUVCOVVYFCQEH-UHFFFAOYSA-N
2-difluoromethyl-1,4-difluorobenzene, 2,5-difluorobenzal fluoride, 1-difluoromethyl-2,5-difluorobenzene, 2,4-difluoro-1-difluoromethyl benzene
46311703
2-(Difluormethyl)-1,4-difluorbenzol
C1=CC(=C(C=C1F)C(F)F)F
195886-79-4
C7H4F4
164.1
FDUVCOVVYFCQEH-UHFFFAOYSA-N
2-difluoromethyl-1,4-difluorobenzene, 2,5-difluorobenzal fluoride, 1-difluoromethyl-2,5-difluorobenzene, 2,4-difluoro-1-difluoromethyl benzene
46311703
2-(Difluormethyl)-1,4-difluorbenzol
C1=CC(=C(C=C1F)C(F)F)F
Chemischer Name oder Material 2-(Difluoromethyl)-1, 4-difluorobenzene
Siedepunkt 120°C
Flammpunkt 28°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 164.1
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Difluoromethyl)-1,4-difluorobenzene, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.