Learn More
2-(Difluormethoxy)benzylalkohol, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11400078
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11400078 1 g 1 Gramm
11410078 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11400078 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23665.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72768-94-6
Summenformel C8H8F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.15
MDL-Nummer MFCD00236226
InChI-Schlüssel JJAUYEZYAXAERE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-difluoromethoxy benzyl alcohol, 2-difluoromethoxy phenyl methanol, 2-difluoromethoxy-phenyl-methanol, 2-difluoromethoxy phenyl methan-1-ol, 2-difluoromethoxybenzyl alcohol, rarechem al bd 0278, attercop-chm at117237, benzenemethanol,2-difluoromethoxy
PubChem CID 2736992
IUPAC-Name [2-(Difluormethoxy)phenyl]Methanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1OC(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
Menge 1 g
Formelmasse 174.15
Reinheit (%) ≥97%