Learn More
2-(Difluormethoxy)benzaldehyd, 97 %
Catalog Number 11389839
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
71653-64-0
C8H6F2O2
172.131
MFCD00042251
QPBNHDFPMRENBC-UHFFFAOYSA-N
2-difluoromethoxy benzaldehyde, 2-difluoromethoxy-benzaldehyde, o-difluoromethoxybenzaldehyde, 2-difloromethoxybenzaldehyde, pubchem2906, acmc-209ojk, difluoromethoxybenzaldehyde, ksc356m9l, zerenex zx009675, benzaldehyde, difluoromethoxy
2736984
2-(Difluormethoxy)benzaldehyd
C1=CC=C(C(=C1)C=O)OC(F)F
71653-64-0
C8H6F2O2
172.131
MFCD00042251
QPBNHDFPMRENBC-UHFFFAOYSA-N
2-difluoromethoxy benzaldehyde, 2-difluoromethoxy-benzaldehyde, o-difluoromethoxybenzaldehyde, 2-difloromethoxybenzaldehyde, pubchem2906, acmc-209ojk, difluoromethoxybenzaldehyde, ksc356m9l, zerenex zx009675, benzaldehyde, difluoromethoxy
2736984
2-(Difluormethoxy)benzaldehyd
C1=CC=C(C(=C1)C=O)OC(F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
2-(Difluoromethoxy)benzaldehyd ist ein wichtiger Rohstoff, der als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird. Es ist auch an der Vorbereitung von 4-(2-difluoromethoxyphenyl)- substituierten 1,4 -dihydropyridin 3,5-diestern beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit 2-Propanol und Essigsäure.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
Dichte 1.284
Siedepunkt 88°C to 90°C (9 mmHg)
Flammpunkt 106°C (223°F)
Brechungsindex 1.497
Menge 1 g
Beilstein 389068
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with 2-propanol and acetic acid.
Formelmasse 172.13
Reinheit (%) 97%