Learn More
2-(Difluormethoxy)-5-Fluorbenzonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15494307
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15494307
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31695.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1017778-48-1
Summenformel C8H4F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 187.12
MDL-Nummer MFCD09832329
InChI-Schlüssel UTZWKIRYUNRDTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-difluoromethoxy-5-fluorobenzonitrile, 2-difluoromethoxy-5-fluorobenzenecarbonitrile, 2-difluoromethoxy-5-fluorobenzonitrile, jrd
PubChem CID 20111958
IUPAC-Name 2-(difluormethoxy)-5-Fluorbenzonitril
SMILES FC(F)OC1=C(C=C(F)C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
Brechungsindex 1.473
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3276
Formelmasse 187.12
Reinheit (%) 95%